Learn More
Trifluopérazine Sulone N1,N4-Dioxyde (trifluopéralon N1,N4,S,S-Tétraoxyde), Mikromol™
Code produit 30051874
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051874 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051874 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0441.090025
Découvrir Mikromol - votre source de confiance pour les normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. étayant une analyse précise et conforme avec ISO 17034-certifiés conçus pour assurer la confiance de chaque résultat.
Trifluopérazine Sulfone N1,N4-Dioxyde (trifluopérazine N1,N4,S,S-Tétraoxyde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoperazine Sulfone N1,N4-Dioxide
CAS 2724726-60-5
Noms d’analytes ou de composants Trifluoperazine Sulfone N1,N4-Dioxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H24 F3 N3 O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Trifluoperazine Sulfone N1,N4-Dioxide, Trifluoperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide
Formule InChI InChI=1S/C21H24F3N3O4S/c1-26(28)11-13-27(29,14-12-26)10-4-9-25-17-5-2-3-6-19(17)32(30,31)20-8-7-16(15-18(20)25)21(22,23)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
SMILES C[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nom IUPAC 10-[3-(4-méthyl-1,4-dioxydopipérazine-1,4-diium-1-yl)propyl]-2-(trifluorométhyl)phénothiazine 5,5-dioxyde
Poids moléculaire (g/mol) 471.49
Quantité 25 mg
Poids de la formule 471.144 g/mol