Learn More
Acide trifluoroacétique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 17361620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2,5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17361620 1 kg 1kg
17342551 25 g 25g
17352551 100 g 100g
17362551 500 g 500g
17332551 2,5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17361620 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 471670010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme TFA
Nom IUPAC acide trifluoroacétique
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic acid
Point de fusion -15°C
Point d’ébullition 72°C (760 mmHg)
Aspect Liquide transparent incolore à légèrement jaune
Formule linéaire CF3CO2H
Numéro UN 2699
Informations sur la solubilité Miscible dans l’eau, miscible avec l’éther, acétone, éthanol, benzène, CCI4, hexane, méthanol, xylène
Concentration 97,5 % à 102,5 %
Poids de la formule 114.02
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Densité 1,535
Quantité 1 kg
Spectre IR Se conforme à la structure
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3
Sensibilité Hygroscopique
Tension de vapeur 107 mbar (25°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid