Learn More
Acide trifluoroacétique, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368277 500 g 500g
11378277 100 g 100g
11388277 2,5kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031771.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
La combinaison de propriétés comme la solubilité dans la plupart des solvants, la volatilité, la propriété catalytique et une forte acidité avec une nature non oxydante en fait un réactif largement utilisé dans la synthèse organique. L’acide trifluoroacétique est un élément important de la synthèse des composés pharmaceutiques, agrochimiques et céramiques. Il est précurseur de nombreux composés fluorés et largement utilisé dans la synthèse de peptides et d’autres transformations organiques impliquant la déprotection du groupe t-BOC. Il est utilisé comme agent d’appariement d’ions dans la chromatographie en phase liquide, comme solvant dans la spectroscopie RMN et comme étalon dans la spectrométrie de masse.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nom IUPAC acide trifluoroacétique
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic Acid
Point de fusion °C à 15°C
Point d’ébullition 72°C à 73°C
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Formule linéaire CF3CO2H
Numéro UN UN2699
Beilstein 742035
Merck Index 14,9681
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 114.02
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Densité 1,48
Quantité 500 g
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,284
Sensibilité Hygroscopique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid