Learn More
Acide trifluoroacétique, + de 99 %, pour HPLC, Fisher Chemical™
Code produit 10294110 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10294110 100 ml 100mL
10112740 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10294110 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/3258/PB05
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
C2HF3O2, numéro CAS -76-05-1, acide acétique, trifluoro, c3cooh, kyselina trifluorocotova, acide perfluoroacétique, acide trifluoroacétique, acide trifluoroacétique, acide trifluoro acétique, acide trifluoro-acétique, acide trifluoroacétique, acide trifluoroéthanoïque, 100 ml, 72°C, CHEBI:45892, incolore, 114,02 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifications
pH 0,45
Point de fusion -15 °C
Point d’ébullition 72 °C
Couleur Incolore
Quantité 100 ml
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Densité de vapeur 3,9
Tension de vapeur 107mbar 25
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trifluoroacétique
Poids de la formule 114,02g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid