Learn More
Acide trifluoroacétique, + de 99 %, pour spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11934951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11934951 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11934951 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434161000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    153.65€ / 100mL
    Économisez 33.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance 0.03 max. at 300 nm, 0.03 max. at 320 nm, 0.04 max. at 290 nm, 0.05 max. at 280 nm, 0.1 max. at 270nm, 1 max. at 260 nm
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic acid
Note relative au nom For Spectroscopy
CAS 76-05-1
Point de fusion -15.0°C
Point d’ébullition 72.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.5350 g/mL
Quantité 100 mL
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3
Résidus après évaporation 0.005% max.
Formule moléculaire C2HF3O2
Gravité spécifique 1.535
Formule linéaire CF3CO2H
Numéro MDL MFCD00004169
Beilstein 02,IV,458
Fieser 10,418; 01,1219; 17,340; 16,83; 15,338; 14,322; 12,529; 11,557; 09,483; 08,503; 07,388; 06,613; 05,695; 04,530; 02,433; 03,305
Merck Index 159847
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,,ccl4,hexane,methanol,xylene and hexane
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trifluoroacétique
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
Poids de la formule 114.02
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Spectroscopie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.