Learn More
Acide trifluoroacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
La combinaison de propriétés comme la solubilité dans la plupart des solvants, la volatilité, la propriété catalytique et une forte acidité avec la nature non oxydante en fait un réactif largement utilisé dans la synthèse organique. L’acide trifluoroacétique est un élément important de la synthèse des produits pharmaceutiques, agrochimiques et des produits de performance. Il est précurseur de nombreux composés fluorés et largement utilisé dans la synthèse de peptides et d’autres transformations organiques impliquant la déprotection du groupe t-BOC. Le TFA est utilisé comme agent d’appariement d’ions dans la chromatographie en phase liquide, comme solvant dans la spectroscopie RMN et comme étalon dans la spectrométrie de masse.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
La combinaison de propriétés comme la solubilité dans la plupart des solvants, la volatilité, la propriété catalytique et une forte acidité avec la nature non oxydante en fait un réactif largement utilisé dans la synthèse organique. L’acide trifluoroacétique est un élément important de la synthèse des produits pharmaceutiques, agrochimiques et des produits de performance. Il est précurseur de nombreux composés fluorés et largement utilisé dans la synthèse de peptides et d’autres transformations organiques impliquant la déprotection du groupe t-BOC. Le TFA est utilisé comme agent d’appariement d’ions dans la chromatographie en phase liquide, comme solvant dans la spectroscopie RMN et comme étalon dans la spectrométrie de masse.
Solubilité
Miscible avec éther, acétone, éthanol, benzène, hexane et CCl4
Remarques
L’acide trifluoroacétique (TFA) est un acide organique stable, hygroscopique, volatil et à faible ébullition. Le stockage dans un endroit frais est recommandé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trifluoroacetic Acid |
| Point de fusion | -15°C |
| Point d’ébullition | 72°C à 73°C |
| Densité | 1,480 |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Liquide |
| Indice de réfraction | 1,284 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Beilstein | 742035 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Trifluoroacetic acid, 99%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid