Learn More
Acide trifluoroacétique-d, 99,5 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314468
Change view
Click to view available options
Quantité:
10g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11314468 10g 10g
11324468 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11314468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042357.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115.029 g/mol
Trifluoroacetic acid-d is employed as solvent to investigate the conformations of cyclic peptides by proton NMR spectra. It is also used to compose NMR solvent mixture to investigate the NMR spectra of high molecular weight polyesters such as polyglycolide (PG) and poly(ethylene terephthalate)and as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 599-00-8
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 115.029
Numéro MDL MFCD00044563
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Synonyme trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
CID PubChem 71502
Nom IUPAC 2,2,2-Trifluoroacétate de deutério
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic acid-d
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,50 g/ml
Odeur Acrid
Conditionnement Ampoules prélimées
Sensibilité Hygroscopique
Quantité 10g
Point de fusion -15°C
Point d’ébullition 72°C
Numéro UN UN2699
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 115.03
Pourcentage de pureté 99.5%