Learn More
Acide trifluoroacétique, grade HPLC, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11475440
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
4 x 100 mL
4 x 500 mL
Unit Size:
100mL
2000mL
400mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11475440 500 mL 500mL
11465440 100 mL 100mL
11455440 4 x 100 mL 400mL
11485440 4 x 500 mL 2000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11475440 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044630.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00€
    429.65€ / 500mL
    Économisez 76.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
La combinaison de propriétés comme la solubilité dans la plupart des solvants, la volatilité, la propriété catalytique et une forte acidité avec une nature non oxydante en fait un réactif largement utilisé dans la synthèse organique. L’acide trifluoroacétique est un élément important de la synthèse des composés pharmaceutiques, agrochimiques et céramiques. Il est précurseur de nombreux composés fluorés et largement utilisé dans la synthèse de peptides et d’autres transformations organiques impliquant la déprotection du groupe t-BOC. Il est utilisé comme agent d’appariement d’ions dans la chromatographie en phase liquide, comme solvant dans la spectroscopie RMN et comme étalon dans la spectrométrie de masse.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trifluoroacétique
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic Acid
Note relative au nom Water 0.1%
Point de fusion -15°C
Point d’ébullition 72°C to 73°C
Couleur Incolore
Densité 1.48 g/cm3 at 20°C
Quantité 500 mL
Odeur Pungent
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.284
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Sensibilité Hygroscopic
Numéro UN 2699
Tension de vapeur 8mm Hg at 20°C
Beilstein 742035
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 114.02
Qualité HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid