Learn More
Acide trifluoroacétique, LC-MS Ultra, Solstice
Code produit 15668310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
2ml
50 mL
Conditionnement:
Ampoule
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
2mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15668310 2ml Ampoule 2mL
15658310 1 ml Ampoule 1mL
15661400 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15668310 Fournisseur Chromasolv Code fournisseur 142642ML
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
LC-MS Ultra, additif éluant pour UHPLC-MS
  • Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
  • Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
  • Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
  • Bruit de fond MS extrêmement faible
  • Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic Acid
Point de fusion -15 °C
Point d’ébullition 72 °C
Couleur Incolore
Formule linéaire CF3COOH
Numéro UN UN2699
Beilstein 742035
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Nom IUPAC acide trifluoroacétique
Poids de la formule 114,02g/mol
Qualité LC-MS Ultra
Densité 1,489 g/ml à 20 °C
Quantité 2ml
Point d’éclair > > 100 °C (° 212F)
Conditionnement Ampoule
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1,3 (lit.)
Densité de vapeur 3,9 (par rapport à l’air)
Tension de vapeur 97,5 mmHg (20 °C)