Learn More
Acide trifluoroacétique, Optima™ qualité LC/MS, Fisher Chemical™
Code produit 10125637 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
1 ml
2ml
10 ml
50 ml
Conditionnement:
Ampoule
Ampoules
Verre ambré
Conditionnement:
0.50mL
10mL
1mL
2mL
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10125637 10 ml Ampoules 10mL
10155347 0,5 ml Ampoule 0.50mL
10266617 1 ml Ampoule 1mL
10378747 2ml Ampoule 2mL
10723857 50 ml Verre ambré 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10125637 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A11610X1AMP
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Acide trifluoroacétique, > -99,5 %, C2HF3O2, numéro CAS 76-05-1, acide trifluoroéthanoïque, acide trifluoroacétique, C2HF3O2, acide acétique, trifluoroacétique, acide perfluoroacétique, acide trifluoroacétique, acide trifluoroacétique, acide trifluoroacétique, 50 mL
Acide trifluoroacétique > -99,5 %, C2HF3O2, numéro CAS-76-05-1, acide trifluoroéthanolique, acide trifluoroacétique, cf3cooh, acide acétique, trifluoro, acide trifluoro-acétique, acide perfluoroacétique, kyséline trifluorooctova, acide trifluoro-acétique, acide trifluoroacétique, trifluoroacide, 50 ml
Acide trifluoroacétique
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nom IUPAC acide trifluoroacétique
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Absorbance 0,003 AU max. à 254 nm, 0,03 AU max. à 300 nm, 0,06 AU max. à 230 nm, 0,06 AU max. à 275 nm, 0,18 AU max. à 220 nm, 0,55 AU max. à 210 nm
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic Acid
pH 0,45
Point de fusion -15 °C
Point d’ébullition 72 °C
Couleur Incolore
Densité 1,535g/cm³
Quantité 10 ml
Conditionnement Ampoules
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 1 ppm max.
Plage de pourcentage du dosage ≥99,5 %
Formule linéaire CF3COOH
Densité de vapeur 3,9
Tension de vapeur 107mbar 25
Merck Index 15, 9847
Poids de la formule 114.02
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TRIFLUOROACETIC ACID
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.