Learn More
Acide trifluoroacétique, Optima™ qualité LC/MS, Fisher Chemical™
Code produit 10266617 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
1 ml
2ml
10 ml
50 ml
Conditionnement:
Ampoule
Ampoules
Verre ambré
Conditionnement:
0.50mL
10mL
1mL
2mL
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10266617 1 ml Ampoule 1mL
10155347 0,5 ml Ampoule 0.50mL
10378747 2ml Ampoule 2mL
10125637 10 ml Ampoules 10mL
10723857 50 ml Verre ambré 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10266617 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A1161AMP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Acide trifluoroacétique, > -99,5 %, C2HF3O2, numéro CAS 76-05-1, acide trifluoroéthanoïque, acide trifluoroacétique, C2HF3O2, acide acétique, trifluoroacétique, acide perfluoroacétique, acide trifluoroacétique, acide trifluoroacétique, acide trifluoroacétique, 50 mL
Acide trifluoroacétique > -99,5 %, C2HF3O2, numéro CAS-76-05-1, acide trifluoroéthanolique, acide trifluoroacétique, cf3cooh, acide acétique, trifluoro, acide trifluoro-acétique, acide perfluoroacétique, kyséline trifluorooctova, acide trifluoro-acétique, acide trifluoroacétique, trifluoroacide, 50 ml
Acide trifluoroacétique
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nom IUPAC acide trifluoroacétique
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifications
Absorbance 0,003 AU max. à 254 nm, 0,03 AU max. à 300 nm, 0,06 AU max. à 230 nm, 0,06 AU max. à 275 nm, 0,18 AU max. à 220 nm, 0,55 AU max. à 210 nm
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic Acid
pH 0,45
Point de fusion -15°C
Point d’ébullition 72°C
Couleur Incolore
Plage de pourcentage du dosage ≥99.5 %
Formule linéaire CF3COOH
Merck Index 15, 9847
Poids de la formule 114.02
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Densité 1,535g/cm³
Quantité 1 ml
Conditionnement Ampoule
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 1 ppm max.
Densité de vapeur 3,9
Tension de vapeur 107 mbar 25
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • TRIFLUOROACETIC ACID
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.