Learn More
Acide trifluoroacétique (qualité de synthèse des peptides), Fisher BioReagents™
Code produit 10224733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10224733 500ml Verre ambré 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10224733 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP618500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00€
    250.00€ / 500mL
    Économisez 54.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Pour les protocoles de synthèse et de séquençage de peptides
L’acide trifluoroacétique est utilisé dans les protocoles de synthèse et de séquençage des peptides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance 0,06 max. à 275 nm, 0,03 max. à 300 nm
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic Acid
pH 0,45
CAS 76-05-1
Point de fusion -15 °C
Point d’ébullition 72 °C
Couleur Incolore
Densité 1,535g/cm³
Quantité 500ml
Conditionnement Verre ambré
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage ≥99,5 %
Formule moléculaire C2HF3O2
Formule linéaire CF3COOH
Numéro MDL MFCD00004169
Tension de vapeur 107 mbar à 25 °C
Merck Index 15, 9847
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC acide trifluoroacétique
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
Poids de la formule 114.02
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité Synthèse de peptides
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.