Learn More
Acide trifluoroacétique, grade réactif, 99 %, Solstice
Code produit 15688490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
10 AMP
1 L
2 L
25 ml
5 mL
500ml
5 x 10 ampoules
Conditionnement:
10 ampoules
100mL
1L
25mL
2L
5 pièces
500mL
5mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15688490 25 ml 25mL
15698490 5 mL 5mL
15668190 100 ml 100mL
15628200 500ml 500mL
15608200 1 L 1L
15618200 2 L 2L
15678190 10 AMP 10 ampoules
15638200 5 x 10 ampoules 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15688490 Fournisseur Fluka Code fournisseur T650825ML
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-04-2027
Ajouter au panier
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nom IUPAC acide trifluoroacétique
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic acid
Densité 1,489 g/ml à 20 °C
Quantité 25 ml
Point d’éclair > > 100 °C (° 212F)
Formule linéaire CF3COOH
Densité de vapeur 3,9 (par rapport à l’air)
Numéro UN UN2699
Tension de vapeur 97,5 mmHg (20 °C)
Beilstein 742035
Poids de la formule 114,02g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.