Learn More
Acide trifluoroacétique, sel d’argent, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10041550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10041550
Marque: Thermo Scientific Acros 139730050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2966-50-9 | C2AgF3O2 | 220.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2966-50-9
Formule moléculaire C2AgF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.89
Numéro MDL MFCD00013199
Clé InChI KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver trifluoroacetate, silver 1+ trifluoroacetate, silver i 2,2,2-trifluoroacetate, silver mono trifluoroacetate, trifluoroacetic acid silver salt, silver 1+ ion trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoroacetate, trifluoroacetic acid, silver salt, trifluoroacetic acid, silver 1+ salt
CID PubChem 76299
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroacétate d’argent
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic acid, silver salt
Note relative au nom 0.98
Point de fusion 257.0°C to 260.0°C
Couleur Beige à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CO2Ag
Quantité 5 g
Fieser 01,1018; 07,323; 08,444; 11,471; 16,301; 17,154
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 220.89
Pourcentage de pureté 0.98
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic acid, silver salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.