Learn More
Acide trifluoroacétique, sel d’argent, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trifluoroacetic acid, silver salt |
| Note relative au nom | 0.98 |
| Point de fusion | 257.0°C to 260.0°C |
| Couleur | Beige à gris |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.98 |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CF3CO2Ag |
| Quantité | 5 g |
| Fieser | 01,1018; 07,323; 08,444; 11,471; 16,301; 17,154 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Trifluoroacetic acid, silver salt
- Attention
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.