Learn More
Trifluoroacetic Acid, Thermo Scientific
Code produit. p-200109917 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
2mL
50mL
5mL
Code produit. 30280970
Marque: Thermo Scientific T001160001
Demander un format en vrac ou personnalisé
  • Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
  • Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom de l’article Trifluoroacetic Acid (TFA)
Forme Liquid
Type de réactif Ion Pairing Reagent
Quantité 1 mL
Formule 99.5% TFA
À utiliser avec LC/MS