Learn More
Trifluorométhanesulfonamide, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026223
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11419627
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22112.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 421-85-2 | CH2F3NO2S | 149.09 g/mol
Trifluoromethanesulfonamide is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is used in the preparation of specific inhibitors of mammalian secreted phospholipases A2. It is also involved in the synthesis of ecicosanoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorométhanesulfonamide est utilisé comme intermédiaire en chimie synthétique. Il est utilisé dans la préparation d’inhibiteurs spécifiques des phospholipases A2 sécrétées par les mammifères. Il est également impliqué dans la synthèse des ecicosanoïdes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 421-85-2
Formule moléculaire CH2F3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.09
Numéro MDL MFCD00068714
Clé InChI KAKQVSNHTBLJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethanesulphonamide, trifluoromethane sulfonamide, trifluoromethylsulfonamide, 1,1,1-trifluoromethanesulfonamide, chembl67511, methanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro, 1bcd, trifluoromethyl sulfonamide, triflamide, trifluorometanesulfonamide
CID PubChem 79001
Nom IUPAC trifluoromethanesulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoromethanesulfonamide
Point de fusion 116°C to 119°C
Quantité 1 g
Beilstein 1812099
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 149.09
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoromethanesulfonamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Trifluoromethanesulf