Learn More
(Trifluorométhyl)triméthylsilane, solution 0,5 M dans le THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10283002 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
Code produit. 10283002
Marque: Thermo Scientific Acros 368320050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81290-20-2, 109-99-9
Formule moléculaire C5H11F3Si
Poids moléculaire (g/mol) 156.22
Numéro MDL MFCD00145454
Clé InChI MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
CID PubChem 552549
SMILES CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Note relative au nom 0.5M solution in THF
% min. CAS 7.15, 91.26
% max. CAS 8.74, 92.85
Couleur Incolore
Densité 0.8950g/mL
Point d’ébullition 40.0°C
Point d’éclair -20°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiCF3
Quantité 5 mL
Merck Index 15, 9851
Gravité spécifique 0.895
Nom IUPAC tert-butyl(trifluorométhyl)silane
Poids de la formule 142.2
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (Trifluoromethyl)trimethylsilane, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.