Learn More
(Trifluorométhyl)triméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454237
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11454237
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20347.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
It is employed as a valuable reagent for trifluoromethylation of electrophilic substrates. It is also use an the nucleophilic addition of the trifluoromethyl group to aldehydes and ketones. It generates trifluoromethide with catalytic amounts of F- (TBAF or CsF) and reacts with carbonyl compounds to produce trifluoromethylated alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif précieux pour la trifluorométhylation des substrats électrophiles. On l’utilise également pour l’addition nucléophile du groupe trifluorométhyle aux aldéhydes et cétones. Il génère du trifluorométhane avec des quantités catalytiques de F- (TBAF ou CsF) et réagit avec les composés carbonylés pour produire des alcools trifluorométhylés.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le tétrahydrofurane, l’éther, le dichlorométhane, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques. Soluble dans l’eau (avec des fumées blanches).
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81290-20-2
Formule moléculaire C5H11F3Si
Poids moléculaire (g/mol) 156.22
Numéro MDL MFCD00145454
Clé InChI MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
CID PubChem 552549
Nom IUPAC tert-butyl(trifluoromethyl)silane
SMILES CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Spécification
Point d’ébullition 54°C to 55°C
Nom chimique ou matériau (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Quantité 25 g
Formule linéaire (CH3)3SiCF3
Numéro UN UN1993
Beilstein 4241868
Point d’éclair −10°C (14°F)
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,THF,ether,dichloromethane,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Soluble in water(with white smokes).
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.3305
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.962