Learn More
(Trifluorométhyl)triméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10519453 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
25mL
Code produit. 10519453
Marque: Thermo Scientific Acros 279720250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81290-20-2
Formule moléculaire C5H11F3Si
Poids moléculaire (g/mol) 156.22
Numéro MDL MFCD00145454
Clé InChI MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
CID PubChem 552549
Nom IUPAC triméthyl(trifluorométhyl)silane
SMILES CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Note relative au nom 96%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 54.0°C to 55.0°C
Point d’éclair -17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiCF3
Indice de réfraction 1.3300 to 1.3320
Quantité 25 mL
Merck Index 15, 9851
Gravité spécifique 0.95
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.