Learn More
Trifluorométhylbenzène, Mikromol™
Code produit 17951806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951806 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17951806 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0161.09
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Trifluorométhylbenzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
CAS 98-08-8
Noms d’analytes ou de composants alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 F3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Trifluoromethylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1ccccc1
Nom IUPAC trifluorométhylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 146.11
Quantité 100 mg
Poids de la formule 146,0343 g/mol