Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| Bromodichlorométhane | 75-27-4 | 2000μg/ml |
| Bromoforme | 75-25-2 | 2000μg/ml |
| Chloroforme | 67-66-3 | 2000μg/ml |
| Dibromochlorométhane | 124-48-1 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Trihalomethanes (High Level) |
| Note relative au nom | Méthode EPA 501 |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières. |
| Méthodes | Pour les méthodes 501 et 502.2 de l’EPA américaine |
| Technique | AA, ICP |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Matériel de référence certifié |
| Solvent or Matrix | Méthanol-P et T |
| Quantité | 1 ml |
| Show More |
Safety and Handling
- Trihalomethanes (High Level)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: chloroform, bromodichloromethane, methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire