Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA compétitif pour la triiodothyronine (T3)
Code produit. 15835654
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Code produit. 15835654
Marque: Invitrogen™ EIAT3C
Includes
Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps de détection, conjugué HRP, tampon de dosage, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques et fiche technique spécifique au lot.
ELISA compétitif
The Triiodothyronine (T3) ELISA quantitates T3 in serum,plasma,urine,dried fecal extracts,or cell culture medium.
Principle of the method
The Triiodothyronine (T3) Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure T3 present in extracted serum and plasma,urine,extracted dried fecal samples,and tissue culture media samples. This kit measures total T3 in extracted serum and plasma and in extracted fecal samples. A T3 stock solution is provided to generate standard curves for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture sheep antibodies. A T3-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a sheep antibody to T3 to each well. After a two-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound T3-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Les hormones thyroïdiennes régulent un certain nombre d’activités de développement, métaboliques et neurales dans tout le corps.La glande thyroïde synthétise 2 hormones :La thyroxine, qui contient 4 atomes d’iode (T4) et la triiodothyronine (T3), qui possède 3 atomes d’iode.La production de T3 dans la glande thyroïde représente environ 20 % de la production totale de T3 ; le reste est généré par la conversion (désiodation) de T4 en T3 dans les tissus périphériques.Les hormones thyroïdiennes circulent principalement liées aux protéines porteuses (p. ex., globuline liant la thyroxine [TBG], préalbumine et albumine), alors que seule une petite fraction circule sans lien.La forme libre de T3 est la fraction biologiquement active.Bien que T3 et T4 soient liés à TBG, T3 est lié moins fermement que T4.Le total de T3 comprend à la fois les fractions liées et non liées.La triiodothyronine (T3) est identique chez toutes les espèces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 78,125 à 5 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 37,4 pg/ml
Description Kit ELISA compétitif pour la triiodothyronine (T3)
Doser Dosage multiplex sur la plateforme Luminex
Conjugué HRP
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Hormone thyroïdienne
Type d’échantillon Extrait fécal, Plasma, Sérum, Surnageant, Urine
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Coefficient de variation inter-dosage 13,4%
Coefficient de variation intra-dosage 6,3%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Métabolisme
Volume d’échantillon Extrait fécal, 100 μl ; plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl ; urine, 25 μl
Conditions de stockage -20°C
Cible Produits chimiques
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 2 heures 30 min.