Learn More
Triisobutylaluminium, solution 1,1M dans le toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10178692 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10178692 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10301753 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10178692 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185421000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.70€
    75.65€ / 100mL
    Économisez 15.05€
    16% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 100-99-2 | C12H27Al | 198.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-99-2 , 108-88-3
Formule moléculaire C12H27Al
Poids moléculaire (g/mol) 198.33
Numéro MDL MFCD00008929
Clé InChI MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisobutylaluminum, triisobutylaluminium, aluminum, tris 2-methylpropyl, tibal, triisobutylalane, triisobutyl aluminum, aluminum, triisobutyl, tris isobutyl alane, tris isobutyl aluminum, unii-09p2thv2x4
CID PubChem 16682931
Nom IUPAC tris(2-methylpropyl)alumane
SMILES CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Triisobutylaluminium
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 1.1M Solution in Toluene
Densité 0.8400g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.84
Formule linéaire [(CH3)2CHCH2]3Al
Quantité 100 mL
Point d’éclair 4°C
Fieser 09,486
Merck Index 10, 316
Forme physique Solution
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with aromatic and aliphatic hydrocarbons
Poids de la formule 198.33
Pourcentage de pureté 24.5 to 25.5% (on Al basis)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triisobutylaluminium, solution in toluene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Hazard Statement
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.