Learn More
Orthoformate de triisopropyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646184 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10646184 100 mL Flacon en verre 100mL
10441691 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10646184 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325441000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 4447-60-3 | C10H22O3 | 190.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4447-60-3
Formule moléculaire C10H22O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.29
Numéro MDL MFCD00060628
Clé InChI FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropyl orthoformate, triisopropoxymethane, triisopropylorthoformate, propane, 2,2',2-methylidynetris oxy tris, 2-diisopropoxymethoxy propane, 2-di propan-2-yloxy methoxy propane, 2-bis propan-2-yloxy methoxy propane, orthoformic acid, triisopropyl ester, isopropyl orthoformate
CID PubChem 78191
Nom IUPAC 2-[di(propan-2-yloxy)méthoxy]propane
SMILES CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropyl orthoformate
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 64°C to 65°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC(OCH(CH3)2)3
Indice de réfraction 1.3950 to 1.398
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.86
Poids de la formule 190.29
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide