Learn More
Orthoformiate de triisopropyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421357
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421357 500 g 500g
11401357 25 g 25g
11411357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24889.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4447-60-3
Formule moléculaire C10H22O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.283
Numéro MDL MFCD00060628
Clé InChI FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropyl orthoformate, triisopropoxymethane, triisopropylorthoformate, propane, 2,2',2-methylidynetris oxy tris, 2-diisopropoxymethoxy propane, 2-di propan-2-yloxy methoxy propane, 2-bis propan-2-yloxy methoxy propane, orthoformic acid, triisopropyl ester, isopropyl orthoformate
CID PubChem 78191
Nom IUPAC 2-[di(propan-2-yloxy)méthoxy]propane
SMILES CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropyl orthoformate
Point d’ébullition 64°C to 65°C (18 mmHg)
Point d’éclair 42°C (108°F)
Odeur Pungent
Quantité 500 g
Numéro UN UN3272
Poids de la formule 190.29
Pourcentage de pureté 97%