Learn More
Phosphite triisopropylique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423910
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11423910
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15247.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-17-6
Formule moléculaire C9H21O3P
Poids moléculaire (g/mol) 208.238
Numéro MDL MFCD00008874
Clé InChI SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
CID PubChem 8304
Nom IUPAC Phosphite de tripropan-2-yle
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropyl phosphite
Point d’ébullition 63°C to 64°C (11 mmHg)
Point d’éclair 46°C (114°F)
Odeur Characteristic
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1993
Beilstein 1701528
Poids de la formule 208.24
Pourcentage de pureté ≥90%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triisopropyl phosphite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphorous acid, tris(1-methylethyl) ester