Learn More
Trilaciclib hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16494616
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 16494616
Marque: Medchem Express HY101467A
MedChemExpress Trilaciclib hydrochloride (G1T28 hydrochloride) is a CDK4/6 inhibitor with IC50s of 1 nM and 4 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Trilaciclib hydrochloride (G1T28 hydrochloride) is a CDK4/6 inhibitor with IC50s of 1 nM and 4 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trilaciclib hydrochloride
CAS 1977495-97-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H32Cl2N8O
Quantité 100 mg
Synonyme G1T28 hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 25.64 mg/mL (49.36 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 1.1 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC3=CN=C(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=N4)N=C3N2C6(CCCCC6)CN1.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 519.47
Poids de la formule 519.47
Pourcentage de pureté 98.2%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.