Learn More
Trilaurine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10167632 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10167632 5 g Flacon en verre 5g
10576982 25 g Flacon en verre 25g
10330344 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10167632 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421830050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 538-24-9 | C39H74O6 | 639.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-24-9
Formule moléculaire C39H74O6
Poids moléculaire (g/mol) 639.01
Numéro MDL MFCD00026559
Clé InChI VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trilaurin, glycerol trilaurate, glyceryl tridodecanoate, glyceryl trilaurate, glycerin trilaurate, lauric acid triglyceride, tridodecanoin, lauric acid triglycerin ester, trilauroylglycerol, laurin, tri
CID PubChem 10851
ChEBI CHEBI:77389
Nom IUPAC Dodécanoate de2,3-di(dodécanoyloxy)propyle
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trilaurin
Point de fusion 45°C to 47°C
Couleur Blanc
Densité 0.9000g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,very soluble in acetone,benzene
Poids de la formule 639.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre