Learn More
Trilaurine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10576982 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10576982 25 g Flacon en verre 25g
10167632 5 g Flacon en verre 5g
10330344 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10576982 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421830250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 538-24-9 | C39H74O6 | 639.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-24-9
Formule moléculaire C39H74O6
Poids moléculaire (g/mol) 639.01
Numéro MDL MFCD00026559
Clé InChI VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trilaurin, glycerol trilaurate, glyceryl tridodecanoate, glyceryl trilaurate, glycerin trilaurate, lauric acid triglyceride, tridodecanoin, lauric acid triglycerin ester, trilauroylglycerol, laurin, tri
CID PubChem 10851
ChEBI CHEBI:77389
Nom IUPAC Dodécanoate de2,3-di(dodécanoyloxy)propyle
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trilaurin
Point de fusion 45°C to 47°C
Couleur Blanc
Densité 0.9000g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,very soluble in acetone,benzene
Poids de la formule 639.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.