Learn More
Novus Biologicals™ TRIM50C 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Zinc Finger |
| Cible | TRIM50C |
| Synonyme | MGC45440, TRIM50CTripartite motif-containing protein 50 C, tripartite motif containing 74, tripartite motif-containing 50 C, tripartite motif-containing 74, tripartite motif-containing protein 74 |
| Symbole de gène(s) | TRIM74 |