Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gamme de produits | Novus |
| Catégorie de recherche | Zinc Finger |
| Cible | TRIM62 |
| Synonyme | DEAR1, ductal epithelium-associated RING Chromosome 1, FLJ10759, FLJ16558, tripartite motif containing 62, tripartite motif-containing 62, tripartite motif-containing protein 62 |
| Symbole de gène(s) | TRIM62 |