Learn More
Trimébutine, LoGiCal
Code produit 30461239
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461239 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461239 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0417.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimebutine
CAS 39133-31-8
Noms d’analytes ou de composants Trimebutine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C22 H29 N O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Trimebutine, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (+/-)-Trimebutine, BRL-9476
Formule InChI InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3
Type de solution Neat
SMILES CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2
Nom IUPAC [2-(diméthylamino)-2-phénylbutyl] 3,4,5-triméthoxybenzoate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 387.47
Quantité 10 mg
Poids de la formule 387.2046 g/mol