Learn More
Trimébutine, Mikromol™
Code produit 30050339
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050339 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050339 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0417.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Trimébutine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimebutine
CAS 39133-31-8
Noms d’analytes ou de composants Trimebutine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C22 H29 N O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Trimebutine, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (+/-)-Trimebutine, BRL-9476
Formule InChI InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3
SMILES CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2
Nom IUPAC [2-(diméthylamino)-2-phénylphényl] 3,4,5-triméthoxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 387.47
Quantité 500 mg
Poids de la formule 387.2046 g/mol