Learn More
Chlorhydrate de N-oxyde de trimébutine, Mikromol™
Code produit 17922346
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
17922346 100 mg 100mg
17931846 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17922346 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0417.17
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de N-oxyde de trimébutine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Trimebutine N-Oxide Hydrochloride
CAS 2731998-25-5
Noms d’analytes ou de composants Trimebutine N-Oxide Hydrochloride
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C22 H29 N O6 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 6beta-Oxycodol Hydrochloride, Trimebutine N-Oxide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(c2ccccc2)[N+](C)(C)[O-]
Nom IUPAC Óxido de N,N-dimetil-2-fenil-1-(3,4,5-trimetoxibenzoil)oxibutan-2-amina; clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 439.93
Quantité 100 mg
Poids de la formule 439.1762 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.