Learn More
N-oxyde de sulfoxyde de triméprazine (N,S-dioxyde de triméprazine), Mikromol™
Code produit 30051157
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051157 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051157 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0958.070025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de sulfoxyde de triméprazine (N,S-dioxyde de triméprazine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimeprazine Sulfoxide N-Oxide
CAS 2731414-77-8
Noms d’analytes ou de composants Trimeprazine Sulfoxide N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H22 N2 O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-(Methylazomethyl)-N-isopropylbenzamide, Trimeprazine Sulfoxide N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H
SMILES CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)C[N+](C)(C)[O-]
Nom IUPAC Óxido de N,N,2-trimetil-3-(5-oxofenotiazin-10-il)propan-1-amina
Poids moléculaire (g/mol) 330.44
Quantité 25 mg
Poids de la formule 330.1402 g/mol