Learn More
Chlorhydrate de N-oxyde de triméprazine sulfone (chlorhydrate de N-oxyde d'oxomémazine), Mikromol™
Code produit 30050770
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050770 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050770 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0958.04
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de N-oxyde de triméprazine sulfone (chlorhydrate de N-oxyde d'oxomémazine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride
CAS 2731709-59-2
Noms d’analytes ou de composants Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H22 N2 O3 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride, Oxomemazine N-Oxide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H22N2O3S.ClH/c1-14(13-20(2,3)21)12-19-15-8-4-6-10-17(15)24(22,23)18-11-7-5-9-16(18)19;/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13)C[N+](C)(C)[O-]
Nom IUPAC Óxido de 3-(5,5-dioxofenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina; clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 382.9
Quantité 100 mg
Poids de la formule 382.1118 g/mol