Learn More
Chlorhydrate de sulfoxyde de triméprazine, Mikromol™
Code produit 17952376
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17952376 25 mg 25mg
17922196 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17952376 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0958.020025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
chlorhydrate de sulfoxyde de triméprazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride
CAS 2731414-34-7
Noms d’analytes ou de composants Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H22 N2 O S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H22N2OS.ClH/c1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)22(21)18-11-7-5-9-16(18)20;/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13
Nom IUPAC N,N,2-trimetil-3-(5-oxofenotiazin-10-il)propan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 350.91
Quantité 25 mg
Poids de la formule 350.122 g/mol