Learn More
Dichlorhydrate de N-oxyde de trimétazidine, Mikromol™
Code produit 30050072
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050072 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050072 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0539.13
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
dichlorhydrate de N-oxyde de trimétazidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2731228-51-4
Noms d’analytes ou de composants Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H22 N2 O4 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H22N2O4.2ClH/c1-18-12-5-4-11(13(19-2)14(12)20-3)10-16(17)8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.COc1ccc(C[N+]2([O-])CCNCC2)c(OC)c1OC
Nom IUPAC 1-óxido-1-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazin-1-io;diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 355.26
Quantité 100 mg
Poids de la formule 354.1113 g/mol