Learn More
Triméthoprime 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30318394
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30318394 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30318394 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA17875000AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Trimethoprim
CAS 738-70-5
Noms d’analytes ou de composants Trimethoprim
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C14 H18 N4 O3
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Trimethoprim, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)- (7CI,8CI), 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, 2,4-Diamino-5-(3',4',5'-trimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, BW 56-72, Instalac, Monotrim, NIH 204, NSC 106568, Proloprim, Syraprim, Tiempe, Trimanyl, Trimethioprim, Trimetoprim, Trimogal, Trimopan, Trimpex, Triprim, Uretrim, Wellcoprim
Formule InChI InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
Nom IUPAC 5-[(3,4,5-triméthoxyphényl)méthyl]pyrimidine-2,4-diamine
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 290.32
Quantité 1 mL
Poids de la formule 290,1379 g/mol