Learn More
Triméthoprime, Mikromol™
Code produit 17952806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17952806 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17952806 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0093.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Triméthoprime
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethoprim
CAS 738-70-5
Noms d’analytes ou de composants Trimethoprim
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H18 N4 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Trimethoprim, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)- (7CI,8CI), 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, 2,4-Diamino-5-(3',4',5'-trimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, BW 56-72, Instalac, Monotrim, NIH 204, NSC 106568, Proloprim, Syraprim, Tiempe, Trimanyl, Trimethioprim, Trimetoprim, Trimogal, Trimopan, Trimpex, Triprim, Uretrim, Wellcoprim
Formule InChI InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
Nom IUPAC 5-[(3,4,5-triméthoxyphényl)méthyl]pyrimidine-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 290.32
Quantité 250 mg
Poids de la formule 290,1379 g/mol