Learn More
Orthoformate de triméthyle, 99+ %, anhydre, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11994941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11994941 800 mL 800mL
11984941 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11994941 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429288000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    120.65€ / 800mL
    Économisez 25.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-73-5
Formule moléculaire C4H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Clé InChI PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
CID PubChem 9005
Nom IUPAC triméthoxyméthane
SMILES COC(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl orthoformate
Point de fusion -53.0°C
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 101.0°C to 102.0°C
Point d’éclair 13°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre AcroSeal
Formule linéaire CH(OCH3)3
Indice de réfraction 1.3780 to 1.3800
Quantité 800 mL
Merck Index 15,698
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (hydrolysis). Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 106.12
Pourcentage de pureté 99+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethyl orthoformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.