Learn More
Orthoformiate de triméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10644812 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10644812 500 g Flacon en verre 500g
10356740 100 g Flacon en verre 100g
10572541 1 kg Flacon en verre 1kg
10217403 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10644812 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148665000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-73-5
Formule moléculaire C4H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Numéro MDL MFCD00008483
Clé InChI PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
CID PubChem 9005
Nom IUPAC triméthoxyméthane
SMILES COC(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl orthoformate
Point de fusion -53.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 101.0°C to 102.0°C
Point d’éclair 13°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH(OCH3)3
Indice de réfraction 1.3780 to 1.3800
Quantité 500 g
Beilstein 02, 19
Fieser 03,313; 04,540; 05,714; 08,507; 10,425; 14,330; 15,342
Merck Index 15, 6980
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (hydrolysis). Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 106.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethyl orthoformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.