Learn More
Orthoformiate de triméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413910 100 mL 100mL
11454804 500 mL 500mL
11464804 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11413910 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13760.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106.121 g/mol
Trimethyl orthoformate is used as a protecting group for aldehydes in organic synthesis, as an additive in polyurethane coatings and as a dehydrating agent in the preparation of surface modified colloidal silica nanoparticles. It is also used as a chemical intermediate in the preparation of vitamin B1 and sulfa drugs. It acts as an effective solvent for thallium(III) nitrate-mediated oxidations. Furthermore. It is utilized for the synthesis of chromone from keto-hydroxy naphthol in the presence of trimethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’orthoformate de triméthyle est utilisé comme groupe de protection pour les aldéhydes en synthèse organique, comme additif dans les revêtements en polyuréthane et comme agent déshydratant dans la préparation de nanoparticules de silice colloïdale modifiées en surface. Il est également utilisé comme intermédiaire chimique dans la préparation de la vitamine B1 et des sulfamides. Il agit comme un solvant efficace pour les oxydations à médiation par le nitrate de thallium(III). Il est par ailleurs utilisé pour la synthèse de la chromone à partir de céto-hydroxynaphthol en présence de triméthylamine.
Solubilité
Miscible à l’éther, l’alcool et au benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-73-5
Formule moléculaire C4H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 106.121
Numéro MDL MFCD00008483
Clé InChI PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
CID PubChem 9005
Nom IUPAC triméthoxyméthane
SMILES COC(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl orthoformate
Point de fusion -53°C
Densité 0.968
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Point d’éclair 15°C (59°F)
Indice de réfraction 1.379
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3272
Beilstein 969215
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,6884
Informations sur la solubilité Miscible with ether,alcohol and benzene.
Poids de la formule 106.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethyl orthoformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl orthoformate