Learn More
Triméthyl-p-tolylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493488 5 g 5g
11403498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17884.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3728-43-6 | C10H16Si | 164.323 g/mol
It is employed in the production of trimethyl-(4-trimethylsilanyl-benzyl)-silane by reacting with chloro-trimethyl-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la production de triméthyl-(4-triméthylsilanyl-benzyl)-silane en réagissant avec le chloro-triméthyl-silane.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger contre les charges électrostatiques. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3728-43-6
Formule moléculaire C10H16Si
Poids moléculaire (g/mol) 164.323
Numéro MDL MFCD00014850
Clé InChI QGHURGPPCGMAMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyl-p-tolylsilane, p-tolyltrimethylsilane, trimethyl 4-methylphenyl silane, trimethyl-p-tolyl silane, trimethyl p-tolyl silane, 4-trimethylsilyl toluene, silane, p-tolyl-trimethyl-,, 4-methylphenyl trimethylsilane
CID PubChem 298149
Nom IUPAC triméthyl-(4-méthylphényl)silane
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 191°C to 192°C
Nom chimique ou matériau Trimethyl-p-tolylsilane
Quantité 5 g
Point d’éclair 46°C (115°F)
Indice de réfraction 1.491
Densité 0.865
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 164.33
Pourcentage de pureté 97%