Learn More
Phosphate de triméthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080865
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
Code produit. 11483264
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10595.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 512-56-1 | C3H9O4P | 140.08 g/mol
Trimethyl phosphate is used as a color inhibitor for polyester and other polymer preparations, flame retardants and plasticizer. It acts as a solvent for aromatic halogenations and nitration reactions. It is used as a mild methylating reagent which is used in the dimethylation of aniline and related heterocyclic compound. Furthermore, it is involved in the synthesis of 1-methyl-pyridinium; dimethyl phosphate by reacting with pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de triméthyl est utilisé comme inhibiteur de couleur pour les préparations de polyester et d’autres polymères, les retardateurs de flamme et le plastifiant. Il agit comme solvant pour les halogénations aromatiques et les réactions de nitration. Il est utilisé comme réactif léger de méthylation dans la diméthylation de l’aniline et du composé hétérocyclique associé. De plus, il est impliqué dans la synthèse de 1-méthyle-pyridinium ; phosphate de diméthyle réagissant avec la pyridine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 512-56-1
Formule moléculaire C3H9O4P
Poids moléculaire (g/mol) 140.08
Numéro MDL MFCD00008348
Clé InChI WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylphosphate, phosphoric acid, trimethyl ester, trimethyl orthophosphate, tmpo, trimethoxyphosphine oxide, phosphoric acid trimethyl ester, o,o,o-trimethyl phosphate, trimethylfosfat, phosphate, trimethyl, trimethylfosfat czech
CID PubChem 10541
ChEBI CHEBI:46324
Nom IUPAC Phosphate de triméthyle
SMILES COP(=O)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyl phosphate
Point de fusion -46°C
Densité 1.213
Point d’ébullition 196°C to 198°C
Point d’éclair >150°C (302°F)
Odeur Pleasant
Formule linéaire (CH3O)3PO
Indice de réfraction 1.397
Quantité 500 g
Beilstein 1071731
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 140.08
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Trimethylphosphate