Learn More
Triméthylacétaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022303
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11497247
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15013.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 630-19-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Trimethylacetaldehyde is used as a stereoselective synthesis application. It is also used as a building block used in aldol condensation reactions. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triméthylacétaldéhyde est utilisé comme application de synthèse stéréosélective. Il est également utilisé comme bloc de construction dans les réactions de condensation aldolique. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est pratiquement insoluble dans l’eau, mais soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants, des agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-19-3
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00006962
Clé InChI FJJYHTVHBVXEEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylacetaldehyde, pivalaldehyde, pivaldehyde, propanal, 2,2-dimethyl, neopentanal, pivalic aldehyde, 2,2-dimethylpropionaldehyde, unii-ssc20260qw, trimethyl acetaldehyde, trimethylacetaldehyde pivaldehyde
CID PubChem 12417
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropanal
SMILES CC(C)(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylacetaldehyde
Point de fusion 6°C
Densité 0.775
Point d’ébullition 74°C to 76°C
Point d’éclair −15°C (5°F)
Odeur Pleasant
Formule linéaire (CH3)3CCHO
Indice de réfraction 1.3794
Quantité 5 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 506060
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité It is virtually insoluble in water but soluble in chloroform.
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 96%