Learn More
N-oxyde de triméthylamine dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10494891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10494891
Marque: Thermo Scientific Acros 421891000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62637-93-8 | C3H13NO3 | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62637-93-8
Formule moléculaire C3H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD00149077
Clé InChI PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylamine-n-oxide dihydrate, trimethylamine n-oxide dihydrate, trimethylamine oxide dihydrate, trimethylamine oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide, dihydrate, unii-c73wz0186w, trimethylammoniumoxid hydrat czech, methanamine oxide, n,n-dimethyl, dihydrate, methanamine, n,n-dimethyl-, n-oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide dihydrate
CID PubChem 198430
SMILES O.O.C[N+](C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylamine N-oxide dihydrate
Point de fusion 94.0°C to 98.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (Total base)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3NO·2H2O
Quantité 100 g
Fieser 01,1230; 02,434; 03,309; 06,624; 07,392; 08,507; 09,488; 14,329
Merck Index 15,9881
Nom IUPAC oxyde de N,N-diméthylméthanamine ; dihydrate
Poids de la formule 111.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylamine N-oxide dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.