Learn More
Triméthylamine, pur, 7,3 M (50 wt.%) de solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10623003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
10 l
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10623003 500 ml Flacon en verre 500mL
10364262 1 l Flacon en verre 1L
10120812 2,5 l Flacon en verre 2.50L
11965161 10 l Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10623003 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370785000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylamine
Couleur Incolore
CAS 75-50-3, 7732-18-5
Point d’ébullition 30.0°C to 100.0°C
Point de fusion -2.0°C
Formule moléculaire C3H9N
Formule linéaire (CH3)3N
Numéro MDL MFCD00008327
Densité 0.8600g/mL
Synonyme trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, toluene,, xylene, ethylbenzene and chloroform
Clé InChI GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C
Nom IUPAC N,N-diméthylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
CID PubChem 1146
ChEBI CHEBI:18139
Poids de la formule 59.11
Pourcentage de pureté 48 to 52% (total base)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 0.86
Quantité 500 ml
Point d’éclair −45°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylamine, 45-50 wt.% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.