Learn More
Triméthylhydroquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
Trimethylhydroquinone is used for synthesizing vitamin E and used as medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triméthylhydroquinone est utilisé pour synthétiser la vitamine E et sert d’intermédiaire médical.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2 g/l à 20°C.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
Le triméthylhydroquinone est utilisé pour synthétiser la vitamine E et sert d’intermédiaire médical.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2 g/l à 20°C.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethylhydroquinone |
| Point de fusion | 169°C to 174°C |
| Point d’éclair | 140°C (284°F) |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 1909183 |
| Poids de la formule | 152.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Trimethylhydroquinone
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Trimethylhydroquinon